Documentos Principais
647462
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Piperidino-1,1,2-triphenylethanol
97%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-α,α,β-Triphenyl-1-piperidineethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H27NO
Número CAS:
Peso molecular:
357.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
159-163 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@H](N1CCCCC1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H27NO/c27-25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24(21-13-5-1-6-14-21)26-19-11-4-12-20-26/h1-3,5-10,13-18,24,27H,4,11-12,19-20H2/t24-/m1/s1
chave InChI
BCFJVZGZDXPFBN-XMMPIXPASA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)