Documentos Principais
647268
Sigma-Aldrich
1-(4-Iodophenyl)piperazine hydrochloride
95%
About This Item
Fórmula linear:
IC6H4C4H9N2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
324.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
177-181 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Ic1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13IN2.ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
chave InChI
AABZSGMNVRFNHN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)