Documentos Principais
647179
Sigma-Aldrich
4-Amino-N-methyl-α-toluenesulfonamide
97%
Sinônimo(s):
4-Amino-N-methylbenzenemethanesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
200.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
140-142 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CNS(=O)(=O)Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2O2S/c1-10-13(11,12)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6,9H2,1H3
chave InChI
CIWNHTXCBHTWRV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)