Documentos Principais
647144
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3-dimethoxynaphthalene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
267.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
48-52 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2ccccc2c(Br)c1OC
InChI
1S/C12H11BrO2/c1-14-10-7-8-5-3-4-6-9(8)11(13)12(10)15-2/h3-7H,1-2H3
chave InChI
XZZRGEPWNYCNGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)