Key Documents
647128
Sigma-Aldrich
1-(Cyclohexylcarbonyl)piperazine
97%
Sinônimo(s):
Cyclohexyl-1-piperazinylmethanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20N2O
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
84-89 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1CCCCC1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H20N2O/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13/h10,12H,1-9H2
chave InChI
ZSZROXCAFYZNHE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3