Key Documents
646741
Sigma-Aldrich
Methyl 3-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7ClO2S
Número CAS:
Peso molecular:
226.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
80-84 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1sc2ccccc2c1Cl
InChI
1S/C10H7ClO2S/c1-13-10(12)9-8(11)6-4-2-3-5-7(6)14-9/h2-5H,1H3
chave InChI
VAPMGETZRJYSLW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)