Documentos Principais
646571
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-di(3,7-dimethyloctyloxy)cyanoterephthalylidene)
About This Item
Fórmula linear:
(C58H90N2O4)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
solid
propriedades semicondutoras
N-type (mobility~10−5 cm2/V·s)
Descrição geral
Light emitting conjugated polymer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.