Documentos
646539
Sigma-Aldrich
3-(3-Thienyl)benzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H7NS
Número CAS:
Peso molecular:
185.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
48-52 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1cccc(c1)-c2ccsc2
InChI
1S/C11H7NS/c12-7-9-2-1-3-10(6-9)11-4-5-13-8-11/h1-6,8H
chave InChI
MKZPBPRNMKZQIT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves