Documentos Principais
646482
Sigma-Aldrich
3-(4-Formylphenyl)benzoic acid
97%
Sinônimo(s):
4′-Formyl-[1,1′-biphenyl]-3-carboxylic acid, 4′-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
226.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
188-192 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(c1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C14H10O3/c15-9-10-4-6-11(7-5-10)12-2-1-3-13(8-12)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
chave InChI
PLPKINAPTMTZJU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)