Documentos Principais
645915
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorobenzylidene)-4-acetylaniline
90%
Sinônimo(s):
1-(4-(((2-Chlorophenyl)methylene)amino)phenyl)ethanone, 4′-(2-Chlorobenzylideneamino)acetophenone, 4-Acetyl-N-(2-chlorobenzylidene)aniline
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH=NC6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
257.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
90%
pf
103-107 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)\N=C\c2ccccc2Cl
InChI
1S/C15H12ClNO/c1-11(18)12-6-8-14(9-7-12)17-10-13-4-2-3-5-15(13)16/h2-10H,1H3/b17-10+
chave InChI
WVYAARLSLNKEHT-LICLKQGHSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)