Documentos Principais
645850
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-(3′-methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14BBrO4
Número CAS:
Peso molecular:
336.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
86-91 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(COc2c(Br)cccc2B(O)O)c1
InChI
1S/C14H14BBrO4/c1-19-11-5-2-4-10(8-11)9-20-14-12(15(17)18)6-3-7-13(14)16/h2-8,17-18H,9H2,1H3
chave InChI
JNPYQBOHAURAQI-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)