Key Documents
645575
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(Cl)CN
Número CAS:
Peso molecular:
167.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
107-111 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4H,1H3
chave InChI
SUFOLDHSHRVSQV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves