Documentos Principais
645435
Sigma-Aldrich
4-(2′-Chlorobenzyloxy)-3,5-dimethylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16BClO3
Número CAS:
Peso molecular:
290.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
234-238 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(cc(C)c1OCc2ccccc2Cl)B(O)O
InChI
1S/C15H16BClO3/c1-10-7-13(16(18)19)8-11(2)15(10)20-9-12-5-3-4-6-14(12)17/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3
chave InChI
UDKYOMYSPIEDTK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)