Key Documents
645427
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-(4′-fluorobenzyloxy)-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H13BBrFO3
Número CAS:
Peso molecular:
338.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
128-133 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Br)c(OCc2ccc(F)cc2)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C14H13BBrFO3/c1-9-6-12(15(18)19)14(13(16)7-9)20-8-10-2-4-11(17)5-3-10/h2-7,18-19H,8H2,1H3
chave InChI
PMGXFVHJKMZADN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)