Documentos Principais
645400
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-(2′-fluorobenzyloxy)-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H13BBrFO3
Número CAS:
Peso molecular:
338.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
132-137 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Br)c(OCc2ccccc2F)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C14H13BBrFO3/c1-9-6-11(15(18)19)14(12(16)7-9)20-8-10-4-2-3-5-13(10)17/h2-7,18-19H,8H2,1H3
chave InChI
RJFAJIGWAZAOBQ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)