Documentos Principais
645397
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-(4′-fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11BClFO3
Número CAS:
Peso molecular:
280.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
181-186 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(OCc2ccc(F)cc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BClFO3/c15-12-7-10(14(17)18)3-6-13(12)19-8-9-1-4-11(16)5-2-9/h1-7,17-18H,8H2
chave InChI
GLLLLVYDIZNTKE-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)