Key Documents
645311
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH3)C6H3BO2H2
Número CAS:
Peso molecular:
214.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
278-283 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Br)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H8BBrO2/c1-5-2-6(8(10)11)4-7(9)3-5/h2-4,10-11H,1H3
chave InChI
KKEPYOBFWSGWLQ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)