Documentos
645265
Sigma-Aldrich
3-(3′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12BClO3
Número CAS:
Peso molecular:
262.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cccc(OCc2cccc(Cl)c2)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-5-1-3-10(7-12)9-18-13-6-2-4-11(8-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
chave InChI
ZSNYOIJMFZLJES-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3