Documentos Principais
645192
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12BClO3
Número CAS:
Peso molecular:
214.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
92-97 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCOc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BClO3/c1-2-5-14-9-4-3-7(11)6-8(9)10(12)13/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
chave InChI
FZDSWPMDXOYUBB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)