Documentos
645184
Sigma-Aldrich
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7BF2O3
Número CAS:
Peso molecular:
187.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
175-180 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(F)c(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H7BF2O3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
chave InChI
ISQCHQGYKNHYGP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3