Documentos Principais
644994
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)isoxazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
223.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
200.0 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(10(13)14)12-15-9/h1-5H,(H,13,14)
chave InChI
CRTZVRLESCICCT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)