Documentos Principais
644846
Sigma-Aldrich
3-Cyclopropylpyrazole-4-carboxylic acid
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
264-268 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c[nH]nc1C2CC2
InChI
1S/C7H8N2O2/c10-7(11)5-3-8-9-6(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)
chave InChI
BDRDAUXEHDELHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)