Documentos Principais
644641
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-methanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8FNO2
Número CAS:
Peso molecular:
193.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
79-84 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cc(on1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C10H8FNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-5,13H,6H2
chave InChI
PALZYEIQXXRYMW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)