Documentos
644625
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrazide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8BrN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
282.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
191 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C10H8BrN3O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(14-16-9)10(15)13-12/h1-5H,12H2,(H,13,15)
chave InChI
MKPZSOFCTGFTNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves