grau
purification grade
densidade de vapor
3.2 (vs air)
pressão de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
997 °F
Lim. expl.
7 %
resíduo de evaporação
≤0.0005%
cor
colorless
índice de refração
n/D 1.496 (lit.)
pb
110-111 °C (lit.)
pf
-93 °C (lit.)
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)