Documentos
644455
Sigma-Aldrich
Heptano
purification grade, 99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1730763
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
grau
purification grade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
433 °F
Lim. expl.
7 %
resíduo de evaporação
≤0.0005%
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
pb
98 °C (lit.)
pf
−91 °C (lit.)
densidade
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup