Documentos Principais
644021
Sigma-Aldrich
3-(4-Aminophenyl)benzonitrile
97%
Sinônimo(s):
4′-Amino-[1,1′-biphenyl]-3-carbonitrile, 4′-Aminobiphenyl-3-carbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
128-132 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C13H10N2/c14-9-10-2-1-3-12(8-10)11-4-6-13(15)7-5-11/h1-8H,15H2
chave InChI
CYKMHHNPZOCBKT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)