Documentos Principais
643475
Sigma-Aldrich
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine
97%
Sinônimo(s):
N-(5-Bromo-6-methyl-2-pyridinyl)acetylamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9BrN2O
Número CAS:
Peso molecular:
229.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
154-158 °C (lit.)
grupo funcional
amide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C8H9BrN2O/c1-5-7(9)3-4-8(10-5)11-6(2)12/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
chave InChI
LDBWQGWJCPCZIN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)