Documentos Principais
642851
Sigma-Aldrich
N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)benzamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12N4O
Número CAS:
Peso molecular:
252.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
168-172 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCn1nnc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12N4O/c19-14(11-6-2-1-3-7-11)15-10-18-13-9-5-4-8-12(13)16-17-18/h1-9H,10H2,(H,15,19)
chave InChI
CDZWFIDNOCWJDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Amidoalkylation reactions
  • Substitution of the benzotriazolyl group with allyl samarium bromide
  • Dipolar cycloaddition reactions
  • Rearrangement reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)