Documentos
642657
Sigma-Aldrich
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
97%
Sinônimo(s):
5-Chloro-3-phenylanthranil
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
229.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
115-117 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2noc(-c3ccccc3)c2c1
InChI
1S/C13H8ClNO/c14-10-6-7-12-11(8-10)13(16-15-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
chave InChI
MUHJZJKVEQASGY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves