Documentos Principais
642339
Sigma-Aldrich
IR-797 chloride
Dye content 70 %
Sinônimo(s):
2-[2-[2-Chloro-3-[2-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-ethylidene]-1-cyclopenten-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 2.104,00
R$ 2.104,00
Previsão de entrega em09 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 2.104,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H34Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
505.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.104,00
Previsão de entrega em09 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
composição
Dye content, 70%
pf
116.7-128.0 °C (lit.)
λmax
797 nm in methanol
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
InChI
1S/C31H34ClN2.ClH/c1-30(2)23-11-7-9-13-25(23)33(5)27(30)19-17-21-15-16-22(29(21)32)18-20-28-31(3,4)24-12-8-10-14-26(24)34(28)6;/h7-14,17-20H,15-16H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
OATKVFFCVUJOEX-UHFFFAOYSA-M
Características e benefícios
Solvent soluble, laser and near-IR dye
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
NIR-II dye
Sigma-Aldrich
900883
NIR-II dye
Cardiogreen polymethine dye
Sigma-Aldrich
I2633
Cardiogreen
Cardiogreen for microscopy
Sigma-Aldrich
21980
Cardiogreen