Documentos Principais
641944
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g S loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
solid
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
Extensão da rotulagem
2.0-3.0 mmol/g S loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
Aplicação
Palladium scavenger
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)