Documentos Principais
641529
Sigma-Aldrich
trans-4-Benzyloxy-3-chloro-5-methoxy-β-nitrostyrene
97%
Sinônimo(s):
1-Methoxy-2-benzyloxy-3-chloro-5-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(3-Chloro-4-benzyloxy-5-methoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H14ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
319.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
137-141 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(\C=C\[N+]([O-])=O)cc(Cl)c1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14ClNO4/c1-21-15-10-13(7-8-18(19)20)9-14(17)16(15)22-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3/b8-7+
chave InChI
XKJQWVBCSSZOCK-BQYQJAHWSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)