Documentos Principais
641200
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-ethylhexyl)-2,5-di-1-propynylbenzene
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H42
Número CAS:
Peso molecular:
378.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
66-67 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)Cc1cc(C#CC)c(CC(CC)CCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C28H42/c1-7-13-17-23(11-5)19-27-21-26(16-10-4)28(22-25(27)15-9-3)20-24(12-6)18-14-8-2/h21-24H,7-8,11-14,17-20H2,1-6H3
chave InChI
CWDFKLNDSGZYPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)