Documentos Principais
640549
Sigma-Aldrich
3-Methoxytriphenylamine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H17NO
Número CAS:
Peso molecular:
275.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.6550 (lit.)
p.e.
130-135 °C/0.6 mmHg (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(c1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17NO/c1-21-19-14-8-13-18(15-19)20(16-9-4-2-5-10-16)17-11-6-3-7-12-17/h2-15H,1H3
chave InChI
MVIPGWFTBPVNBJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Methoxy triphenylamine can be used in the synthesis of Schiff base molecules, which can be used as fluorescence and colorimetric chemosensors to selectively detect zinc(II) and cadmium(II) ions in acetonitrile/aqueous solution.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
"Selective turn-on fluorescence for Zn 2+ and Zn 2++ Cd 2+ metal ions by single Schiff base chemosensor"
Hariharan.S.P and Anthony PS
Analytica Chimica Acta, 848, 74-79 (2014)
Anu Kundu et al.
Journal of fluorescence, 29(6), 1359-1369 (2019-11-16)
New series of methoxy and hydroxyl group substituted triphenylamine (TPA)-imidazole fluorescent molecules (5-(diphenylamino)-2-(1H-phenanthro[9,10-d]imidazol-2-yl)phenol (1), 5-(diphenylamino)-2-(1-phenyl-1H-phenanthro[9,10-d]imidazol-2-yl)phenol (2), 5-(diphenylamino)-2-(4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-yl)phenol (3), 5-(diphenylamino)-2-(1,4,5-triphenyl-1H-imidazol-2-yl)phenol (4), N-(3-methoxy-4-(1H-phenanthro[9,10-d]imidazol-2-yl)phenyl)-N-phenylbenzenamine (5), N-(3-methoxy-4-(1-phenyl-1H-phenanthro[9,10-d]imidazol-2-yl)phenyl)-N-phenylbenzene amine (6), and N-(3-methoxy-4-(4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-yl)phenyl)-N-phenylbenzenamine (7)) have been synthesized that exhibited strong solution fluorescence and molecular structure and