Documentos Principais
640166
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4IN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
265.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
215-219 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncc(I)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4IN3O2/c6-3-1-4(9(10)11)5(7)8-2-3/h1-2H,(H2,7,8)
chave InChI
MDJUWRHSXKZSOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)