Documentos Principais
639974
Sigma-Aldrich
Poly(2,6-dichlorostyrene)
About This Item
Fórmula linear:
(C8H6Cl2)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.625 (lit.)
temperatura de transição
Tg 167 °C(lit.)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.