Documentos
639877
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
97%
Sinônimo(s):
3-Cyano-4-fluoroaniline
About This Item
Fórmula linear:
C6H3(F)CN
Número CAS:
Peso molecular:
136.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
92-96 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-3H,10H2
chave InChI
HHTRAISBAAXRKZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3