Documentos Principais
639605
Sigma-Aldrich
4-Isobutoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15BO3
Número CAS:
Peso molecular:
194.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
99-104 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-8(2)7-14-10-5-3-9(4-6-10)11(12)13/h3-6,8,12-13H,7H2,1-2H3
chave InChI
UCIPLLNDFCCBAC-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)