Documentos Principais
639540
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-(3′-chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11BCl2O3
Número CAS:
Peso molecular:
296.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
180-185 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(Cl)c2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BCl2O3/c15-11-3-1-2-9(6-11)8-19-13-5-4-10(14(17)18)7-12(13)16/h1-7,17-18H,8H2
chave InChI
HGXKMYLFVPMNFR-UHFFFAOYSA-N
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)