Documentos Principais
639524
Sigma-Aldrich
4-(3-Bromobenzyloxy)-3-chlorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11BBrClO3
Número CAS:
Peso molecular:
341.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(Br)c2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BBrClO3/c15-11-3-1-2-9(6-11)8-19-13-5-4-10(14(17)18)7-12(13)16/h1-7,17-18H,8H2
chave InChI
HKBRUUCYKMOURT-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contians varying amounts of anhydride
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)