Documentos Principais
639443
Sigma-Aldrich
2-(2′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12BClO3
Número CAS:
Peso molecular:
262.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
124-129 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccccc1OCc2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-7-3-1-5-10(12)9-18-13-8-4-2-6-11(13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
chave InChI
OOORTTOHYXWCDV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)