Documentos Principais
639419
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12BFO3
Número CAS:
Peso molecular:
198.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
104-109 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCOc1cccc(F)c1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-6-14-8-5-3-4-7(11)9(8)10(12)13/h3-5,12-13H,2,6H2,1H3
chave InChI
MRVRMZWHFZYTCY-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)