Key Documents
639397
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-isopropoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12BFO3
Número CAS:
Peso molecular:
198.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
78-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Oc1cccc(F)c1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-6(2)14-8-5-3-4-7(11)9(8)10(12)13/h3-6,12-13H,1-2H3
chave InChI
WVAMTUDWTJMGSG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)