Documentos Principais
639249
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-mercaptobenzyl alcohol
97%
Sinônimo(s):
5-Fluoro-2-mercaptophenylmethanol
About This Item
Fórmula linear:
HSC6H3(F)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
158.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
60-64 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cc(F)ccc1S
InChI
1S/C7H7FOS/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
chave InChI
IGEXHILBHGLPBB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)