Documentos Principais
639222
Sigma-Aldrich
Lithium 2-ethylhexoxide
10-13 wt. % in heptane
Sinônimo(s):
Lithium 2-ethyl-1-hexanolate, Lithium 2-ethyl-1-hexylate
About This Item
Fórmula linear:
LiOCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
136.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
concentração
10-13 wt. % in heptane
87-90% in heptanes
Impurezas
<2% 2-Ethyl-1-hexanol
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].CCCCC(CC)C[O-]
InChI
1S/C8H17O.Li/c1-3-5-6-8(4-2)7-9;/h8H,3-7H2,1-2H3;/q-1;+1
chave InChI
LWKRTMNGAUUVIN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)