Documentos Principais
638811
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H2(OCH3)CN
Número CAS:
Peso molecular:
161.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
49-53 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(C)cc(cc1C)C#N
InChI
1S/C10H11NO/c1-7-4-9(6-11)5-8(2)10(7)12-3/h4-5H,1-3H3
chave InChI
LOWLIBHYJIAZTN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)