Documentos Principais
638781
Sigma-Aldrich
5-Chloro-6-methoxy-1-indanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
196.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2C(=O)CCc2cc1Cl
InChI
1S/C10H9ClO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
chave InChI
XIUZEIYKEBEXIB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of azaheterocycles via a palladium(II)-catalyzed ring-expansion reaction
  • Preparation of phenyldihydroindene hydroxy derivatives as dopamine receptor ligands
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)