Documentos Principais
638773
Sigma-Aldrich
3-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
214.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
115-119 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2,4,6H,3,5H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
MAYOFTZUJPQKET-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)