Documentos Principais
638765
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxycinnamic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
212.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
chave InChI
FFQJKQJQLDOHDW-HWKANZROSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)